Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halteklammer für flexible Lichtleiter
Halteklammer um flexible Lichtleiter präzise zu positionnieren. Zur Verwendung mit dem Kniegelenk (158345) und dem Gussfuss (158340)
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158330
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15793022
  • 90.90 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Halteclip zur Positionierung flexibler Lichtleiter bis Ø 5 mm oder zwischen Ø 8 mm und Ø 9
  • 1 M6-Klemme
Spezifikation
Spezifikation
Halterklemme
5 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
1 M6-Bohrung
0.2 in.
40 x 18 x 11 mm
Flexible Lichtleiter
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340