Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halteklammer für flexible Lichtleiter
Halteklammer um flexible Lichtleiter präzise zu positionnieren. Zur Verwendung mit dem Kniegelenk (158345) und dem Gussfuss (158340)
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157430
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Halteklammer für Spaltringlichter Ø i = 58 und 66 mm, für die Fokussierlinse 158 215 und für flexible Lichtleiter Ø 8 und 9 mm
- 1 M6 Klemme
Spezifikation
Halterklemme | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
1 M6 hole |
45 x 25 mm | |
Lichtleiter und Ringlichter aus Glasfaser | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |