Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Halteklammer für flexible Lichtleiter
Halteklammer um flexible Lichtleiter präzise zu positionnieren. Zur Verwendung mit dem Kniegelenk (158345) und dem Gussfuss (158340)
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Halteklammer für Fokussierlinse 158 210 und Linsenset 158 200 für flexible Lichtleiter bis zu Ø 5
- 1 M6 Klemme
Spezifikation
Halterklemme | |
5 mm | |
Schott Fokussierlinse 158210 und Set 158200 für flexible Lichtleiter bis zu 5 mm Durchmesser | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |
0.2 in. | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
1 M6-Bohrung |