Learn More
Hoefer™ Sturdier™ Luftgekühlte vertikale Elektrophoresesysteme der Serie SE 400
Kostengünstige Einheiten, ideal für Anwendungen, bei denen die Temperaturregelung nicht von entscheidender Bedeutung ist
1255.00 CHF - 1455.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
Lagerungstemperatur (metrisch) | 15° bis 30 °C |
Benötigt: Kamm und Distanzstücke müssen für das Modell SE 410 Basic separat bestellt werden.
Produktcode | Marke | Gelabmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gelabmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11925418
|
Hoefer™
SE410 |
18 x 24 cm |
1455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10586935
|
Hoefer™
SE400-15-1.5 |
18 x 16 cm |
1255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Die Einheiten bearbeiten ein oder mit optionaler Trennplatte zwei Gele
- Der integrierte Gießstand versiegelt Sandwiches ohne Klebeband
- Robuste, spritzgegossene Konstruktion für einfache Montage und Haltbarkeit in Laboren mit hohem Arbeitsvolumen
- Platten, Klammern, Distanzstücke und Kämme sind mit den Einheiten der SE 600-Serie austauschbar
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-Kennzeichnung.
Specifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
113 °F | |
15° bis 30 °C | |
700 ml | |
7.08 Zoll | |
18 cm | |
15 cm | |
20 w |
Bis 80 % | |
45 °C | |
23.66 oz. | |
9.44 in. | |
24 cm | |
5.9 in. | |
500 V | |
60 mA |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.