Learn More
Hoefer™ Sturdier™ Luftgekühlte vertikale Elektrophoresesysteme der Serie SE 400
Kostengünstige Einheiten, ideal für Anwendungen, bei denen die Temperaturregelung nicht von entscheidender Bedeutung ist
Marke: Hoefer™ SE410
Includes: Obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Elektroden, untere Pufferkammer und Gießstativ auf höhenverstellbarer Basiseinheit mit Hochspannungskabeln, Glasplatten, Klemmensatz, Nocken, geschlitzter Dichtung für UBC, Wasserwaage, laminierter Dichtung für Gießstativ, zum Abstandshalter passende Ausrichtungsvorlage, Trenn-Tool mit Keilplatte, Geldichtung
Requires : Kamm und Distanzstücke müssen für das Modell SE 410 Basic separat bestellt werden.
Beschreibung
- Die Einheiten bearbeiten ein oder mit optionaler Trennplatte zwei Gele
- Der integrierte Gießstand versiegelt Sandwiches ohne Klebeband
- Robuste, spritzgegossene Konstruktion für einfache Montage und Haltbarkeit in Laboren mit hohem Arbeitsvolumen
- Platten, Klammern, Distanzstücke und Kämme sind mit den Einheiten der SE 600-Serie austauschbar
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-Kennzeichnung.
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Bis 80 % | |
113 °F | |
15° bis 30 °C | |
700 ml | |
7.08 Zoll | |
18 cm | |
9.44 in. | |
5.9 in. | |
500 V | |
60 mA |
18 x 24 cm | |
Obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Elektroden, untere Pufferkammer und Gießstativ auf nivellierbarer Basis mit Hochspannungskabeln, Glasplatten, Klemmensatz, Nocken, geschlitzter Dichtung für UBC, Wasserwaage, laminierte Dichtung für Gießstativ, Abstandshalter- | |
45 °C | |
23.66 oz. | |
9.44 in. | |
24 cm | |
14.17 in. | |
36 cm | |
15 cm | |
20 w |