Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67793
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15525079
  • 101.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F1
5 g
Zylindrisch
Edelstahl
5 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat > 5 g