Learn More
Hoefer™ PS300-B und PS200-HC Stromversorgungen
Einfacher Transport dank des großen Griffs
667.00 CHF - 895.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 |
---|---|
Zeitschaltuhr | 0 bis 999 min. |
Display | LED |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0.8 |
Anzahl Buchsen | 4 |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Spannung | Elektrische Anforderungen | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Spannung | Elektrische Anforderungen | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11791799
|
Hoefer™
PS200HC |
2000 mA | 5 bis 200 V | 5 bis 200 V, 50/60 Hz | 200 w |
895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11965358
|
Hoefer™
PS300B |
500 mA | 10 bis 300 V | 10 bis 300 V, 50/60 Hz | 90 w |
667.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Modi mit konstanter Stromspannung oder Stromstärke
- Stromausfallerkennung
- Dauerbetrieb oder Zeitschaltuhr für 999 Minuten; Keine Adapter erforderlich bei Verwendung mit Hoefer-Geräten; Empfohlene 4mm-Stecker mit festem Isoliermantel sind bei den meisten Hoefer-Geräten Standard
Weitere Merkmale
- Großer, einfach ablesbare LED-Anzeige; Kleine Stellfläche
- Ergonomisches Design
- Nettogewicht: 2.4 kg (5.25 lb.)
- Herst.- Nr. PS300B-NA ist für die meisten Elektrophoresetechniken geeignet, einschließlich submarine Gele, vertikale Mini-Gele und halbtrockene Transfers
- Herst.- Nr. PS200HC-NA ist für alle elektrophoretischen Blot-Transferanwendungen geeignet
Certifications
EN/UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Spezifikation
EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 | |
LED | |
4 | |
11 in. | |
4.9 in. | |
13.1 in. | |
5.29 lbs. | |
50/60 Hz |
0 bis 999 min. | |
0.8 | |
28 x 12.5 x 33.5 cm (11 x 4.9 x 13.1 in.) | |
28 cm | |
12.5 cm | |
33.5 cm | |
2.4 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ PS300-B und PS200-HC Stromversorgungen