Learn More
Hoefer™ PS300-B und PS200-HC Stromversorgungen
Einfacher Transport dank des großen Griffs
Marke: Hoefer™ PS200HC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Modi mit konstanter Stromspannung oder Stromstärke
- Stromausfallerkennung
- Dauerbetrieb oder Zeitschaltuhr für 999 Minuten; Keine Adapter erforderlich bei Verwendung mit Hoefer-Geräten; Empfohlene 4mm-Stecker mit festem Isoliermantel sind bei den meisten Hoefer-Geräten Standard
Weitere Merkmale
- Großer, einfach ablesbare LED-Anzeige; Kleine Stellfläche
- Ergonomisches Design
- Nettogewicht: 2.4 kg (5.25 lb.)
- Herst.- Nr. PS300B-NA ist für die meisten Elektrophoresetechniken geeignet, einschließlich submarine Gele, vertikale Mini-Gele und halbtrockene Transfers
- Herst.- Nr. PS200HC-NA ist für alle elektrophoretischen Blot-Transferanwendungen geeignet
Certifications
EN/UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Spezifikation
EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 | |
0 bis 999 min. | |
LED | |
4 | |
11 in. | |
4.9 in. | |
13.1 in. | |
5.29 lbs. | |
5 bis 200 V, 50/60 Hz | |
200 w | |
50/60 Hz |
Elektrophorese und Blotting-Transfer-Anwendungen | |
Starkstromversorgung | |
0.8 | |
28 x 12.5 x 33.5 cm (11 x 4.9 x 13.1 in.) | |
28 cm | |
12.5 cm | |
33.5 cm | |
2.4 kg | |
5 bis 200 V | |
2000 mA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ PS300-B und PS200-HC Stromversorgungen > Hoher Strom
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur