Learn More
Hoefer™ PS300-B und PS200-HC Stromversorgungen
Einfacher Transport dank des großen Griffs
Marke:  Hoefer™ PS300B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11965358
  • 667.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hauptmerkmale
  • Modi mit konstanter Stromspannung oder Stromstärke
  • Stromausfallerkennung
  • Dauerbetrieb oder Zeitschaltuhr für 999 Minuten; Keine Adapter erforderlich bei Verwendung mit Hoefer-Geräten; Empfohlene 4mm-Stecker mit festem Isoliermantel sind bei den meisten Hoefer-Geräten Standard
Weitere Merkmale
  • Großer, einfach ablesbare LED-Anzeige; Kleine Stellfläche
  • Ergonomisches Design
  • Nettogewicht: 2.4 kg (5.25 lb.)
  • Herst.- Nr. PS300B-NA ist für die meisten Elektrophoresetechniken geeignet, einschließlich submarine Gele, vertikale Mini-Gele und halbtrockene Transfers
  • Herst.- Nr. PS200HC-NA ist für alle elektrophoretischen Blot-Transferanwendungen geeignet
Certifications
EN/UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
0 bis 999 min.
LED
4
11 in.
4.9 in.
13.1 in.
5.29 lbs.
10 bis 300 V, 50/60 Hz
90 w
50/60 Hz
Elektrophoreseverfahren, einschließlich Submarine-Gel, vertikales Mini-Gel und halbtrockener Transfer
Basis-Stromversorgung
0.8
28 x 12.5 x 33.5 cm (11 x 4.9 x 13.1 in.)
28 cm
12.5 cm
33.5 cm
2.4 kg
10 bis 300 V
500 mA