Learn More
Hoefer™ Elektrophorese-Blotting-Systeme Mini und Standard
Kostengünstige Gerätepakete bieten bewährte Elektrophoreselösungen für Western-Blotting
Marke:  Hoefer™ 326223
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11935388
  • 2550.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Lieferumfang ist ein Netzteil PS300B 300 V, 500 mA, 90 W für alle Geräte enthalten
  • Sparen Sie Zeit und Geld mit einem Kombipaket
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Elektrophorese-Blottingsystem
300 V
500 mA
Mighty Small™ II mini deluxe Vertikalgerät, Mighty Small™ mini Transfertank, Netzteil
90 W
Name des Produkts
Hoefer™ Elektrophorese-Blotting-Systeme Mini und Standard > Mini-Elektrophorese-Blotting-System mit Transfertank