Learn More
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX Säulen
Optimiert für die schnelle und bequeme Erfassung von Proteinen im kleinen Maßstab
198.00 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HiTrap SP XL |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HiTrap SP XL sind Austauscher für starke Kationen, die mit SP Sepharose XL Medien vorgepackt und für die schnelle und bequeme Proteinerfassung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) optimiert sind. |
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10480705
|
Cytiva
17-5160-01 |
1 ml | 1 x 5 ml |
198.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11565025
|
Cytiva
17-5161-01 |
5 ml | 5 x 5 ml |
435.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Für Gruppentrennungen, Konzentrationen und Probenreinigung
- Praktisch und erschwinglich für schnelle, einfache Trennungen, entweder allein oder verknüpft in Serie
- Hohes Bindungsvermögen bei hohen Flussraten
- Medien bestehen aus langen Ketten aus Dextran, gekoppelt an eine robuste,6 %ige stark quervernetzte Agarose-Matrix
- Dextran-Ketten erhöhen die Exposition von geladenen Gruppen für hohe Ladekapazitäten
Spezifikation
HiTrap SP XL | |
HiTrap SP XL sind Austauscher für starke Kationen, die mit SP Sepharose XL Medien vorgepackt und für die schnelle und bequeme Proteinerfassung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) optimiert sind. | |
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol