Learn More
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX Säulen
Optimiert für die schnelle und bequeme Erfassung von Proteinen im kleinen Maßstab
Marke: Cytiva 17-5161-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Für Gruppentrennungen, Konzentrationen und Probenreinigung
- Praktisch und erschwinglich für schnelle, einfache Trennungen, entweder allein oder verknüpft in Serie
- Hohes Bindungsvermögen bei hohen Flussraten
- Medien bestehen aus langen Ketten aus Dextran, gekoppelt an eine robuste,6 %ige stark quervernetzte Agarose-Matrix
- Dextran-Ketten erhöhen die Exposition von geladenen Gruppen für hohe Ladekapazitäten
Spezifikation
HiTrap SP XL | |
< 20 ml/min. | |
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol | |
5 ml |
0.6 Zoll | |
HiTrap SP XL sind Austauscher für starke Kationen, die mit SP Sepharose XL Medien vorgepackt und für die schnelle und bequeme Proteinerfassung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) optimiert sind. | |
16 mm | |
5 x 5 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap SP XL 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX Säulen > Vorgepackt mit SP Sepharose XL, starkes Kation; 5 x 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur