Learn More
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX Säulen
Optimiert für die schnelle und bequeme Erfassung von Proteinen im kleinen Maßstab
Marke:  Cytiva 17-5160-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10480705
  • 198.00 CHF / 5 Stück
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Für Gruppentrennungen, Konzentrationen und Probenreinigung
  • Praktisch und erschwinglich für schnelle, einfache Trennungen, entweder allein oder verknüpft in Serie
  • Hohes Bindungsvermögen bei hohen Flussraten
  • Medien bestehen aus langen Ketten aus Dextran, gekoppelt an eine robuste,6 %ige stark quervernetzte Agarose-Matrix
  • Dextran-Ketten erhöhen die Exposition von geladenen Gruppen für hohe Ladekapazitäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap SP XL
<4 ml/min
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
1 ml
0.2 Zoll
HiTrap SP XL sind Austauscher für starke Kationen, die mit SP Sepharose XL Medien vorgepackt und für die schnelle und bequeme Proteinerfassung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) optimiert sind.
7 mm
1 x 5 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX Säulen > Vorgepackt mit SP Sepharose XL, starkes Kation; 5 x 1 ml