Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-Säulen
Hochdurchsatz-Medium für die Zwischen- und Polierproteinreinigung
Marke:  Cytiva 17-5470-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11673074
  • 447.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
  • Screening von Selektivitäts-, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie kleinvolumiger Aufreinigungen
  • Austauscher für starker quartenäre Amin-Anionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 5 ml
Die HiTrap Capto Q ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz mit starkem Anion zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt.
7 mm
5 x 5 ml
< 20 ml/min.
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
5 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-Säulen > HiTrap Capto Q ImpRes vorgepackte Säule; Packungsgröße: 5 x 5 ml