Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ II Reverse Transkriptase
Eine verbesserte Version von SuperScript RT
Marke: Invitrogen™ 18064071
Beschreibung
SuperScript II Reverse Transcriptase (RT) ist eine DNA-Polymerase, die aus einsträngiger RNA, DNA oder einem RNA:DNA-Hybrid einen DNA-Komplementärstrang synthetisiert. Dieses Enzym wird zur Reduzierung der RNase H-Aktivität gentechnisch durch das Einbringen von Punktmutationen im RNase H-aktiven Zentrum manipuliert. Diese Strukturmodifikation verhindert den Abbau von RNA-Molekülen während der Synthese der Erststrang-cDNA und verleiht SuperScript II RT überlegene Leistungsmerkmale.- Leistung: Reduzierte RNase H-Aktivität führt zu besserer Ausbeute an Erststrang-cDNA
- Größe der cDNA: Erzeugung von RT-PCR-Produkten bis zu 12 kb
- Thermostabilität: volle Aktivität bei 42 °C
- Flexibilität: verwendet entweder Gesamt- oder Poly(A)+-RNA
- Leistungs- und Qualitätskontrolle: SDS-PAGE-Reinheitsgrad; Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays; sowie Ausbeute und Länge von cDNA
- Konzentration: 200 U/μl
- Definition einer Einheit:Eine Einheit von SuperScript II RT ist die Menge an Enzym, die benötigt wird, um in 10 Minuten bei 37 °C mit Poly(A)•Oligo(dT)12 – 18 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefallbares Material
- einzubauen Reaktionsbedingungen der Einheit: 50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM [3H]dTTP, 0,1 mM Poly(A), 0,1 mM Oligo(dT)12 – 18, 0,1 mg/ml BSA und Enzym in 50 μl für 10 Minuten bei 37 °C
- Optimale Reaktionstemperatur: 42 °C
- Endproduktgröße: 12,3 kb oder weniger
PCR & Real-Time PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
• SuperScript II Reverse Transkriptase, 4x 10.000 Einheiten (200 E/μl) |
|
Hoch | |
Reverse Transkription | |
4 x 10,000 units | |
Keine | |
200 U/μl | |
200 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Eigenständiges Enzym | |
50 min | |
42 °C | |
SuperScript II | |
Nasseis | |
cDNA (Erststrang) | |
Separate Komponenten | |
Bis 12,3 kb |