Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
For very small biopsy tissue samples with a back-edge lid hinge. Eliminates the need for sponges or biopsy bags.
Marke:  Epredia™ B851000LI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16383926
  • 877.00 CHF / 1000 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität entwickelt. Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Sammeln, Verarbeiten und Einbetten – geprüftes Kassettendesign und Fließeigenschaften, um einen effizienten Reagenzienaustausch zu gewährleisten. Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben.
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen.
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scanfähigkeit für die Archivierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mesh
1.000/Packung
Lila
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten
Rückseitiges Scharnier
HistoScreen™ Kassette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes > Lila