Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4x500
Der Rotor mittlerer Kapazität eignet sich für die Verwendung mit der gekühlten 5910R Zentrifuge.
Marke: Eppendorf™ 5895170005
3110.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Spezifikation
Rotor | |
3,220 x g | |
Zentrifuge 5910 Ri | |
4 | |
Autoklavierbar |
0,2 bis 500 ml | |
4,000 U/min | |
Rechteckige 500 ml-Becher (4 x) | |
Aerosoldichte Kappen erhältlich | |
S-4x500 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotor S-4x500 > Description: S-4x500 - Includes 500 mL rectangular buckets (x4), Capacity: 4 x 500 mL, Max. RCF: 3,220 x g, Max. Speed: 4,000 rpm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur