Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetische Beads
Diese hochleistungsfähigen Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Magnetbeads für die Nickel-IMAC ermöglichen die Affinitätsreinigung von Fusionsproteinen mit His-Tag in manuellen oder automatisierten Formaten.
381.00 CHF - 1482.00 CHF
Spezifikation
Konzentration Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Partikelgröße 1 μm
Produktlinie HisPur™
Proteinform Rekombinant
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13484289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88832
10 ml
1482.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13464289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88831
2mL
381.00 CHF
2 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Magnet-Beads, Nickel-IMAC-Beads mit hoher Kapazität, ermöglichen die Affinitätsreinigung von Fusionsproteinen mit His-Tag in manuellen oder automatisierten Formaten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die blockierte Oberfläche der magnetischen Beads wird mit dem Nitrilotriessigsäure(NTA)-Chelatbildner derivatisiert und mit divalenten Nickelionen (Ni2+) geladen. Die immobilisierten Metallaffinitäts-Chromatographie-Beads (IMAC) bieten ein hohes Bindungsvermögen mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Die HisPur Ni-NTA Magnetbeads können sowohl manuell mit einem Magnetstativ als auch für hohe Durchsätze mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Geräten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – – Gleiche oder höhere Bindungskapazität gegenüber Ni-NTA Magnetbeads anderer Hersteller
  • Geringe unspezifische Bindung – – Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und das Protokoll bietet optimierte Puffer für die Aufreinigung
  • Schnell – Protokoll ist in 1 Stunde abgeschlossen
  • Skalierbar – Verarbeitung von Proben vom Mikroliter- bis zum Milliliterbereich
  • Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Reagenz-kompatibel – Kann mit den üblichen Zelllysereagenzien und einer Vielzahl von Pufferzusätzen verwendet werden
  • Mehrere Formate – Die Proteinbindung an die Beads und die nachgeschalteten Anwendungen können sowohl manuell als auch mit automatisierten Plattformen (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräten) durchgeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
1 μm
Rekombinant
Magnetisches Affinitäts-Bead
Bei 4 °C lagern
HisPur™
His
Nickel-NTA
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetische Beads