Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetische Beads
Diese hochleistungsfähigen Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Magnetbeads für die Nickel-IMAC ermöglichen die Affinitätsreinigung von Fusionsproteinen mit His-Tag in manuellen oder automatisierten Formaten.
Marke: Thermo Scientific™ 88831
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Magnet-Beads, Nickel-IMAC-Beads mit hoher Kapazität, ermöglichen die Affinitätsreinigung von Fusionsproteinen mit His-Tag in manuellen oder automatisierten Formaten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die blockierte Oberfläche aus Magnet-Beads wird mit der Nitrilotriessigsäure (NTA)-Bindungshälfte derivatisiert und mit divalenten Nickelionen (Ni2+) geladen. Die immobilisierten Metallaffinitäts-Chromatographie-Beads (IMAC) bieten ein hohes Bindungsvermögen mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Die HisPur Ni-NTA-Magnet-Beads können sowohl manuell mit einem Magnetstativ als auch für hohe Durchsätze mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Gleiches oder höheres Bindungsvermögen gegenüber Ni-NTA-Magnet-Beads anderer Hersteller
Geringe unspezifische Bindung – Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und das Protokoll bietet optimierte Puffer für die Aufreinigung
Schnell – Protokoll ist in 1 h abgeschlossen
Skalierbar – Verarbeitung der Proben vom Mikroliter- bis zum Milliliterbereich
Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
Reagenz kompatibel – Kann mit den üblichen Zelllysereagenzien und einer Vielzahl von Pufferzusätzen verwendet werden
Verschiedene Formate – Die Proteinbindung an die Beads und die Downstream-Prozesse können sowohl manuell als auch mit automatisierten Plattformen (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten) durchgeführt werden
Spezifikation
2 mL | |
Bei 4 °C lagern | |
Flüssig | |
2mL | |
His | |
Nickel-NTA |
Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids | |
1 μm | |
HisPur™ | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |
Sicherheit und Handhabung
- Ni-NTA Magnetic Beads
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid