Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA magnetische Beads
Diese hochleistungsfähigen Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Magnetbeads für die Nickel-IMAC ermöglichen die Affinitätsreinigung von Fusionsproteinen mit His-Tag in manuellen oder automatisierten Formaten.
Marke: Thermo Scientific™ 88832
701.76 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Magnet-Beads, Nickel-IMAC-Beads mit hoher Kapazität, ermöglichen die Affinitätsreinigung von Fusionsproteinen mit His-Tag in manuellen oder automatisierten Formaten.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die blockierte Oberfläche aus Magnet-Beads wird mit der Nitrilotriessigsäure (NTA)-Bindungshälfte derivatisiert und mit divalenten Nickelionen (Ni2+) geladen. Die immobilisierten Metallaffinitäts-Chromatographie-Beads (IMAC) bieten ein hohes Bindungsvermögen mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Die HisPur Ni-NTA-Magnet-Beads können sowohl manuell mit einem Magnetstativ als auch für hohe Durchsätze mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Gleiches oder höheres Bindungsvermögen gegenüber Ni-NTA-Magnet-Beads anderer Hersteller
Geringe unspezifische Bindung – Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und das Protokoll bietet optimierte Puffer für die Aufreinigung
Schnell – Protokoll ist in 1 h abgeschlossen
Skalierbar – Verarbeitung der Proben vom Mikroliter- bis zum Milliliterbereich
Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
Reagenz kompatibel – Kann mit den üblichen Zelllysereagenzien und einer Vielzahl von Pufferzusätzen verwendet werden
Verschiedene Formate – Die Proteinbindung an die Beads und die Downstream-Prozesse können sowohl manuell als auch mit automatisierten Plattformen (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten) durchgeführt werden
Spezifikation
Bei 4 °C lagern | |
10 ml | |
His | |
Nickel-NTA |
HisPur™ | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |
Sicherheit und Handhabung
- HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, sulphuric acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.