Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes und Capto™ SP ImpRes
Hochauflösende Zwischenreinigung und Polieren auf Basis der bewährten Capto Plattform mit herkömmlichen Liganden
565.00 CHF - 570.00 CHF
Spezifikation
Puffer | 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30%iges Isopropanol und 70%iges Ethanol |
---|---|
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 39.3 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 1000 mm |
Menge | 100 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 7.87 Zoll |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11310002
|
Cytiva
17-5468-02 |
Capto SP ImpRes Medium | Sulphonatgruppe | 4 bis 12 |
570.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11320002
|
Cytiva
17-5470-02 |
Capto Q ImpRes-Medium | Quaternäres Amin | 2 bis 12 |
565.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Garantiert Druckflusseigenschaften mit großer Auflösung
- Reinigungen mit hohem Durchsatz sind einfach zu optimieren und zu skalieren
- Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss
- Läuft mit hohen Durchflussraten sowie hohen Betthöhen und erhöht so die Flexibilität bei der Prozessgestaltung
- Entwickelt für die großvolumige Reinigung biopharmazeutischer Proteine
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
- Erhältlich in einer Vielzahl von verschiedenen Bulk-Packungsgrößen und vorgepackten Formaten für die Prozessentwicklung
Capto Q ImpRes: BioProcess™ -Medium für starken Anionenaustauscher (quaternäre Aminogruppe)
Capto SP ImRes: BioProcess-Medium für starken Kationenaustauscher (Sulfongruppe)
Spezifikation
1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30%iges Isopropanol und 70%iges Ethanol | |
1000 mm | |
7.87 Zoll | |
220 cm/h | |
36 bis 44 μm | |
4 bis 30 °C | |
Capto Q Chromatographie-Medien |
39.3 Zoll | |
100 ml | |
200 mm | |
< 3 bar | |
Agarose für hohe Durchflussraten | |
Hochdurchsatz-Zwischenreinigungs- und Polierschritte einer Vielzahl von Biomolekülen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Capto SP ImpRes, 100 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes und Capto™ SP ImpRes