Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR Säulen
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
1000.00 CHF - 1450.00 CHF
Spezifikation
Menge | Jeweils |
---|---|
Partikelgröße | 25 bis 75 μm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck |
Produkttyp | Sephacryl HR Säule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert |
Produktcode | Marke | Flussrate | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10616695
|
Cytiva
17-1167-01 |
< 0,5 ml/min | 120 ml | 1.6 cm | Säulenbettabmessungen: 16x60 |
1000.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10702817
|
Cytiva
17-1196-01 |
< 1,3 ml/min. | 320 ml | 2.6 cm | Säulenbettabmessungen: 26x60 |
1450.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
- Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
- Entwickelt für die Reinigung von Antikörpern, Serumproteinen und Proteinen mittlerer Größe
Spezifikation
Jeweils | |
AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck | |
Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert | |
60 cm | |
22 psi | |
Antikörper, Serumproteine und mittlgroße Proteine |
25 bis 75 μm | |
Sephacryl HR Säule | |
23.62 Zoll | |
Polypropylen | |
3 bis 11 | |
4 bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol