Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR Säulen
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
Marke:  Cytiva 17-1196-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10702817
  • 1450.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
  • Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
  • Entwickelt für die Reinigung von Antikörpern, Serumproteinen und Proteinen mittlerer Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
25 bis 75 μm
320 ml
Säulenbettabmessungen: 26x60
Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert
60 cm
22 psi
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C
< 1,3 ml/min.
AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck
Sephacryl HR Säule
2.6 cm
23.62 Zoll
Polypropylen
3 bis 11
Antikörper, Serumproteine und mittlgroße Proteine
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR Säulen > Sephacryl S-300; 320 ml Bettvolumen; ≤13 ml