Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR Säulen
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
Marke: Cytiva 17-1167-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
- Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
- Entwickelt für die Reinigung von Antikörpern, Serumproteinen und Proteinen mittlerer Größe
Spezifikation
Jeweils | |
25 bis 75 μm | |
120 ml | |
Säulenbettabmessungen: 16x60 | |
Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert | |
60 cm | |
22 psi | |
Allyl-Dextran und N, N∽-Methylenbisacrylamid | |
4 bis 30 °C |
< 0,5 ml/min | |
AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck | |
Sephacryl HR Säule | |
1.6 cm | |
23.62 Zoll | |
Polypropylen | |
3 bis 11 | |
Antikörper, Serumproteine und mittlgroße Proteine |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-300 HR Säulen > Sephacryl S-300; 120 ml Bettvolumen; ≤5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur