Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung
Diese Hochtemperaturöfen sind aufgrund ihrer soliden Bauweise und ihrer kompakten, eigenständigen Bauweise ideal für Prozesse im Labor, bei denen höchste Präzision erforderlich ist.Hohe Temperaturkonstanz und praktische Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe.
Marke: Nabertherm™ HT0248VNA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
- Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
- Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
- Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
- Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
- Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
- Heizelemente über Thyristoren geschaltet
Spezifikation
P570 | |
1800 °C | |
300 x 150 x 150 mm | |
400 V |
8 l | |
Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung | |
640 x 740 x 1755 mm | |
8500 W |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
CE_17367839.pdf
DateigrößeVersion: 158 kB
CE Certificate
DateigrößeVersion: 158 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung > Fassungsvermögen:8 l, bis zu 1800 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur