Learn More
Hexylisocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10229890
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexylisocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229890
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10229890
Marke: Thermo Scientific Acros 411660250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2525-62-4
Summenformel C7H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.19
MDL-Nummer MFCD00037047
InChI-Schlüssel ANJPRQPHZGHVQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl isocyanate, hexane, 1-isocyanato, 1-hexyl isocyanate, hexylmonoisocyanate, hexyl monoisocyanate, hexylisocyanate, n-hexyl isocyanate, hexanisocyanate, isocyanatohexane, isocyanato-hexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75659
ChEBI CHEBI:59058
IUPAC-Name 1-Isocyanatohexan
SMILES CCCCCCN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexyl isocyanate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 59°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5NCO
Brechungsindex 1.4190 to 1.421
Menge 25 g
Beilstein 04, IV, 718
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number411661000,411660250,411660050
ChargennummerA0408986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number411661000,411660250,411660050
ChargennummerA0402106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number411661000,411660250,411660050
ChargennummerA0395400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number411661000,411660250,411660050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Hexylisocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals >