Learn More
Hexane (ACS-zertifiziert), Fisher Chemical™
Erfüllen bzw. übertreffen Sie die neuesten ACS-Spezifikationen. Tatsächliche Analysencharge ist aus dem Etikett ersichtlich.
41.05 CHF - 145.29 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 92112-69-1
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12347083
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
H292-1
1 L Glasflasche
41.05 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12357083
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
H292-4
4 L Glasflasche
48.55 CHF
4 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15608755
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
H292-20
20 L Stahl-Eimer
145.29 CHF
20 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexane (ACS-zertifiziert), Fisher Chemical™