Learn More
Hexane (ACS-zertifiziert), Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Stahl-Eimer
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexanes |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 65.5°C |
Menge | 20 L |
Flammpunkt | -6.7°C (+20°F) |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Stahl-Eimer |
Physikalische Form | Flüssig |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Certified ACS |
Prozentgehaltsbereich | ≥98.5 % |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexanes
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hexane