Learn More
Hexane (ACS-zertifiziert), Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Stahl-Eimer
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Hexanes |
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 65.5°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -6.7°C (+20°F) |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Certified ACS |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexanes (Certified ACS)
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hexane
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Hexane (ACS-zertifiziert), Fisher Chemical™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto