Learn More
Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hexamethyldisilazan wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese und der organometallischen Chemie verwendet. Es wird häufig als Adhäsionsförderer für Photoresiste in der Photolithographie verwendet. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Trimethylsilylethern aus Hydroxyverbindungen verwendet. Es wird als Alternative zur kritischen Punkttrocknung während der Probenvorbereitung in der Elektronenmikroskopie verwendet. Es wird dem Analyten hinzugefügt, um silylierte diagnostische Produkte während der Pyrolyse in der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform, Ethylether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane |
Schmelzpunkt | °C to 78°C |
Dichte | 0.774 |
Siedepunkt | 126°C |
Flammpunkt | 8°C (46°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Strukturformel | (CH3)3SiNHSi(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.408 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN3286 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252712 | Analysenzertifikat | 09/10/2024 | A15139.AP,A15139.0F,A15139.AE |
10249707 | Analysenzertifikat | 19/02/2024 | A15139.AP,A15139.0F,A15139.AE |
10247425 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | A15139.AP,A15139,A15139.0F,A15139.AE |
10243111 | Analysenzertifikat | 31/08/2022 | A15139.AP,A15139.0F,A15139.AE |
10185995 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15139.AP,A15139.0F,A15139.AE |
Sicherheit und Handhabung
- Hexamethyldisilazane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexamethyldisilazane