Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10568470
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10568470
Marke: Thermo Scientific Acros 120581000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-97-3
Summenformel C6H19NSi2
Molekulargewicht (g/mol) 161.4
InChI-Schlüssel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-Name [Dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Schmelzpunkt -78.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 125.0°C
Flammpunkt 20°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4060 to 1.4090
Menge 100 mL
Merck Index 15,4725
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viskosität 0.9 mm2/s (25°C)
Formelmasse 161.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0440598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer120585000,120580100,120581000,120580025
ChargennummerA0437539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer120585000,120580100,120581000,120580025
ChargennummerA0440598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Artikelnummer120585000,120580100,120581000,120580025
ChargennummerA0437539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer120585000,120580100,120581000,120580025
ChargennummerA0431815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer120585000,120580100,120581000,120580025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >