Learn More
Novus Biologicals™ Herbimycin A
Marke:  Novus Biologicals™ NB110-81565
Artikelnummer. 18118859
  • 396.00 CHF / 0.10 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Soluble in DMSO and Ethanol (1 mg/mL).
Herbimycin
0.1 mg
Herbimycin A
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Herbimycin A > Novus Biologicals™