Learn More
Thermo Scientific™ Metallversärktes DAB Substrat-Kit
Spezielle Formulierung von Diaminobenzidin-Peroxidase-Substrat, das Cobalt und Nickelchlorid verwendet, um intensive Farben für die IHC-Färbung zu erzielen.
Marke: Thermo Scientific™ 34065
390.45 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Metal Enhanced DAB Substrat-Kit verwendet Kobalt- und Nickelchlorid in einer speziellen Zubereitung des Diaminobenzidin-Peroxidase-Substrats, das eine intensive Farbe für die immunhistochemische Färbung liefert.
Die durch DAB (3,3'-Diaminobenzidin) erzeugte Farbe kann durch Zugabe von Metallen wie Nickel, Kupfer, Silber und Cobalt verstärkt werden, die bei Reaktion in HRP-Peroxidsubstrat dichtere Komplexe bilden. Das fast schwarze Signal (Fällungsmittel) ist leicht zu fotografieren.Leistungsmerkmale:
Unglaubliche Sensitivität – 50 Mal empfindlicher als die herkömmliche DAB-Methode und 30 Mal empfindlicher als andere metallverstärkte DAB-Versionen
Geringer Hintergrund, hohe Intensität – Klare dunkelbraun-schwarze Ausfällung und selbst bei erhöhter Intensität praktisch ohne Hintergrund
Sechs Stunden stabil – die Arbeitslösung ist bei Raumtemperatur mehr als sechs Stunden lang stabil
Lieferumfang:
Metall-verstärktes DAB (10x), 25 ml; stabiler Peroxidpuffer, 250 ml
Spezifikation
Chromogen, kolorimetrisch | |
|
|
Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat | |
Immundetektion, IHC (Immunhistochemie) |
275 ml der 1-fach-Arbeitslösung | |
DAB (mit Enhancer) | |
Pierce™ | |
DAB Substrat-Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Metal Enhanced DAB Substrate Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P235-Kühl halten.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, ethanediol, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Cobalt chloride(Co