Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbänke
Herasafe 2030i BASIC, nicht konfigurierte BSC nach EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i KONFIGURIERT, um Cross Beam Smart UV einzuschließen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
21708.00 CHF - 31054.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 12469 |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl (316) |
Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank |
Modell | Herasafe 2030i |
Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) außen | Steckdosen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) außen | Steckdosen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15943120
![]() |
Thermo Scientific™
51032324 |
Herasafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen. | 800 x 1000 x 1536 | 2 x Rückwand |
21708.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15953120
![]() |
Thermo Scientific™
51032325 |
Herasafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen. | 800 x 1300 x 1536 | 2 x Rückwand |
22411.50 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15963120
![]() |
Thermo Scientific™
51032326 |
Herasafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen. | 800 x 1600 x 1536 | 4 x Rückwand |
28140.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15973120
![]() |
Thermo Scientific™
51032327 |
Herasafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen. | 800 x 1900 x 1536 | 4 x Rückwand |
28944.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15983120
![]() |
Thermo Scientific™
51032328 |
Herasafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden. | 800 x 1000 x 1536 | 2 x Rückwand |
23818.50 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15993120
![]() |
Thermo Scientific™
51032329 |
Herasafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden. | 800 x 1300 x 1536 | 2 x Rückwand |
24622.50 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17800325
![]() |
Thermo Scientific™
51032330 |
Herasafe 2030i, 1.5 m, mit 200 mm Schärenöffnung, Kreuzstrahl-UV in Seitenwänden. | 800 x 1600 x 1536 | 4x Rückwand |
30351.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
15913130
![]() |
Thermo Scientific™
51032331 |
Herasafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, UV mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden. | 800 x 1900 x 1536 | 4 x Rückwand |
31054.50 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
Die Herasafe 2030i Serie mit biologischen Sicherheitswerkbänken nutzt langjährige Erfahrungen im Bereich der globalen Führung im BSC-Design mit bahnbrechenden Innovationen zur Optimierung der Kontaminationsvermeidung, Anwenderfreundlichkeit und des Informationsmanagements und liefert die technologisch fortschrittlichsten Class II-Schränke auf dem Markt.
Ausgestattet mit intelligenten Sicherheitsfunktionen zur Selbstüberwachung, einer intuitiven grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche und integrierter Konnektivität zur Erhaltung wichtiger Leistungsdaten überzeugt der Herasafe 2030i durch Leistungsfähigkeit mit beispielloser Präzision für anspruchsvolle Zellkulturanwendungen und andere empfindliche Arbeiten, die ein großes Maß an Sicherheit für Produkt, Personal und Umgebung erfordern.
- SmartFlow Plus: Dieses patentierte, geschützte Design kompensiert automatisch und sorgt so für perfekt ausgewogene Luftstromraten, unabhängig vom Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter oder von Hindernissen an den Luftdüsen. Das bedeutet, dass die Aufbewahrung mit einem Thermo Scientific BSC durchgängig konstant ist – nicht nur am Anfang.
- Automatische Einstellung des Cross Beam UV
- Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen:
- Innenraum aus vollständigem 316-Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung
- SmartPort Vielseitiger Zugriff
- Cloud-fähige Datenausgabe
- Optionale ergonomische Armstützen
Spezifikation
EN 12469 | |
Biologische Sicherheitswerkbank | |
200 mm | |
0.99995 | |
Energieeffizient | |
2 pro Seite und Smart Ports | |
50/60 Hz | |
230 V |
Edelstahl (316) | |
Herasafe 2030i | |
7 in. GUI | |
H14 HEPA | |
LED | |
7,8 in. | |
800 |