Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbänke
GREENER_CHOICE
Herasafe 2030i BASIC, nicht konfigurierte BSC nach EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i KONFIGURIERT, um Cross Beam Smart UV einzuschließen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Marke:  Thermo Scientific™ 51032325
19124.00 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15953120
  • 22411.50 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Die Herasafe 2030i Serie mit biologischen Sicherheitswerkbänken nutzt langjährige Erfahrungen im Bereich der globalen Führung im BSC-Design mit bahnbrechenden Innovationen zur Optimierung der Kontaminationsvermeidung, Anwenderfreundlichkeit und des Informationsmanagements und liefert die technologisch fortschrittlichsten Class II-Schränke auf dem Markt.
Ausgestattet mit intelligenten Sicherheitsfunktionen zur Selbstüberwachung, einer intuitiven grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche und integrierter Konnektivität zur Erhaltung wichtiger Leistungsdaten überzeugt der Herasafe 2030i durch Leistungsfähigkeit mit beispielloser Präzision für anspruchsvolle Zellkulturanwendungen und andere empfindliche Arbeiten, die ein großes Maß an Sicherheit für Produkt, Personal und Umgebung erfordern.
  • SmartFlow Plus: Dieses patentierte, geschützte Design kompensiert automatisch und sorgt so für perfekt ausgewogene Luftstromraten, unabhängig vom Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter oder von Hindernissen an den Luftdüsen. Das bedeutet, dass die Aufbewahrung mit einem Thermo Scientific BSC durchgängig konstant ist – nicht nur am Anfang.
  • Automatische Einstellung des Cross Beam UV
  • Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen:
  • Innenraum aus vollständigem 316-Edelstahl
  • LED-Innenbeleuchtung
  • SmartPort Vielseitiger Zugriff
  • Cloud-fähige Datenausgabe
  • Optionale ergonomische Armstützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Herasafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm Schiebeöffnung, keine Optionen.
Edelstahl (316)
Herasafe 2030i
200 mm
7 in. GUI
H14 HEPA
1300 mm
LED
7,8 in.
50/60 Hz
200 kg
230 V
EN 12469
Biologische Sicherheitswerkbank
2 x Rückwand
51,1 in.
0.99995
Energieeffizient
55 W/h
2 pro Seite und Smart Ports
800 x 1300 x 1536
800
225 kg
153 W/h