Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbänke
Herasafe 2030i BASIC, nicht konfigurierte BSC nach EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i KONFIGURIERT, um Cross Beam Smart UV einzuschließen. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Marke: Thermo Scientific™ 51032330
Beschreibung
Die Herasafe 2030i Serie mit biologischen Sicherheitswerkbänken nutzt langjährige Erfahrungen im Bereich der globalen Führung im BSC-Design mit bahnbrechenden Innovationen zur Optimierung der Kontaminationsvermeidung, Anwenderfreundlichkeit und des Informationsmanagements und liefert die technologisch fortschrittlichsten Class II-Schränke auf dem Markt.
Ausgestattet mit intelligenten Sicherheitsfunktionen zur Selbstüberwachung, einer intuitiven grafischen Touchscreen-Benutzeroberfläche und integrierter Konnektivität zur Erhaltung wichtiger Leistungsdaten überzeugt der Herasafe 2030i durch Leistungsfähigkeit mit beispielloser Präzision für anspruchsvolle Zellkulturanwendungen und andere empfindliche Arbeiten, die ein großes Maß an Sicherheit für Produkt, Personal und Umgebung erfordern.
- SmartFlow Plus: Dieses patentierte, geschützte Design kompensiert automatisch und sorgt so für perfekt ausgewogene Luftstromraten, unabhängig vom Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter oder von Hindernissen an den Luftdüsen. Das bedeutet, dass die Aufbewahrung mit einem Thermo Scientific BSC durchgängig konstant ist – nicht nur am Anfang.
- Automatische Einstellung des Cross Beam UV
- Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen:
- Innenraum aus vollständigem 316-Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung
- SmartPort Vielseitiger Zugriff
- Cloud-fähige Datenausgabe
- Optionale ergonomische Armstützen
Spezifikation
Herasafe 2030i, 1.5 m, mit 200 mm Schärenöffnung, Kreuzstrahl-UV in Seitenwänden. | |
Edelstahl (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
7 in. GUI | |
H14 HEPA | |
1600 mm | |
80 W/h | |
2 pro Seite und Smart Ports | |
800 x 1600 x 1536 | |
800 | |
260 kg | |
217 W/h |
EN 12469 | |
Biologische Sicherheitswerkbänke | |
4x Rückwand | |
62,9 in. | |
0.99995 | |
Energieeffizient | |
Kreuzstrahl-UV in Seitenwänden | |
LED | |
7,8 in. | |
50/60 Hz | |
230 kg | |
230 V |