Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptan |
CAS | 142-82-5 |
Dichte | 0.684 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.07 |
Flammpunkt | −4 °C (24.8 °F) |
Zündpunkt | 433 °F |
Summenformel | C7H16 |
Strukturformel | CH3(CH2)5CH3 |
MDL-Nummer | MFCD00009544 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Heptane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Heptane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptane, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur