Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 % Artikelnummer.: 11447837
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 11447837
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11447837
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16516.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)] is a general purpose buffer for biological research. Its applications include, tissue culture, Phosphorylation and photophosphorylation, fixative Transmission electron microscopy, protein synthesis, preventing binding to non-receptor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES [N-(2-Hydroxyethyl)piperazin-N′-(2-ethanesulfonsäure)] ist ein Allzweck-Puffer für die biologische Forschung. Zu seinen Anwendungen gehören Gewebekulturen, Phosphorylierung und Photophosphorylierung, fixative Transmissionselektronenmikroskopie, Proteinsynthese, da es die Bindung an nicht rezeptorfähige Materialien verhindert.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
ChargennummerA0447794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Chargennummer10243600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2022 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Chargennummer10237910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Chargennummer10197342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16516.14,A16516.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 % >