Learn More
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Zur Verwendung mit Herasafe 2030i biologischen Sicherheitswerkbänken
1386.90 CHF - 1859.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Höhenverstellbares Untergestell |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 26,7 in. bis 34,6 in. |
Höhe (metrisch) | 680 bis 880 mm |
Tiefe (metrisch) | 800 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außenlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außenlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15983110
|
Thermo Scientific™
50155688 |
Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 0,9 m, dunkelgrau | 1000 mm |
1386.90 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15993110
|
Thermo Scientific™
50155689 |
Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 1,2 m, dunkelgrau | 1300 mm |
1608.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15903120
|
Thermo Scientific™
50155690 |
Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 1,5 m, dunkelgrau | 1600 mm |
1675.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15913120
|
Thermo Scientific™
50155691 |
Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 1,8 m, dunkelgrau | 1900 mm |
1859.25 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Höhenverstellbare Bodenplattform in 50 mm-Schritten; (Höhenbereich 680–880 mm), dunkelgrau
- Einstellschritte von 50 mm
- Dunkelgrau
- Höhe - 680–880 mm
Spezifikation
Höhenverstellbares Untergestell | |
26,7 in. bis 34,6 in. | |
680 bis 880 mm | |
800 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i