Learn More
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Zur Verwendung mit Herasafe 2030i biologischen Sicherheitswerkbänken
Marke: Thermo Scientific™ 50155690
1591.25 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Höhenverstellbare Bodenplattform in 50 mm-Schritten; (Höhenbereich 680–880 mm), dunkelgrau
- Einstellschritte von 50 mm
- Dunkelgrau
- Höhe - 680–880 mm
Spezifikation
Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 1,5 m, dunkelgrau | |
26,7 in. bis 34,6 in. | |
1600 mm | |
800 mm |
Höhenverstellbares Untergestell | |
680 bis 880 mm | |
Herasafe 2030i biologische Sicherheitswerkbank Größe 1,5 m |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31