Learn More
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i
Zur Verwendung mit Herasafe 2030i biologischen Sicherheitswerkbänken
Marke:  Thermo Scientific™ 50155689
1527.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15993110
  • 1608.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Höhenverstellbare Bodenplattform in 50 mm-Schritten; (Höhenbereich 680–880 mm), dunkelgrau
  • Einstellschritte von 50 mm
  • Dunkelgrau
  • Höhe - 680–880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbares Untergestell (Höhe von 680 bis 880 mm), 1,2 m, dunkelgrau
26,7 in. bis 34,6 in.
1300 mm
800 mm
Höhenverstellbares Untergestell
680 bis 880 mm
Herasafe 2030i biologische Sicherheitswerkbank Größe 1,2 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Höhenverstellbare Bodenplattform für Herasafe™ 2030i >