Learn More
Hecht Karl™ Dickwandige Teströhrchen
Die Konstruktion aus AR-Glas™ (Natronglas) gewährleistet eine geringere Bruchgefahr. Karl Hecht™ Dickwandige Teströhrchen eignen sich für den allgemeinen Einsatz im Labor.
Marke: Hecht Karl™ 42775051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas
- Runder Boden
- Randlos
- Größen für alle Laborerfordernisse
Spezifikation
Rundboden | |
160 mm | |
100 Packung | |
15.25 mm |
Teströhrchen | |
Natronglas | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hecht Karl™ Dickwandige Teströhrchen > Round-bottom; Dimensions: 15.25mm dia. x 160mmH
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur