Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
14 x 30 in.
14 x 36 in.
14 x 48 in.
14 x 60 in.
14 x 72 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
18 x 36 in.
18 x 54 in.
18 x 60 in.
21 x 24 in.
21 x 30 in.
21 x 36 in.
21 x 42 in.
21 x 48 in.
21 x 54 in.
21 x 72 in.
24 x 24 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
24 x 42 in.
24 x 48 in.
24 x 54 in.
30 x 48 in.
30 x 60 in.
30 x 72 in.
36 x 48 in.
36 x 60 in.
36 x 72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Korrosionsbeständige Oberfläche für feuchte Umgebungen oder hohe Luftfeuchtigkeit
- Die antimikrobielle Oberfläche hält das Produkt sauber
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Wire Shelf |
Abmessungen (L x B) | 21 x 36 in. |
Ausführung | Metroseal 3 mit Microban |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur