Learn More
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben
Marke: Kautex™ 2000070523
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vierkantig, aus PE-HD naturfarben oder PVC glasklar. Geriffelte Seiten für sicheren Halt. Hohe Stabilität. Auslaufsicher.
- Anwendungsbereiche:
- Verpacken, Lagern, Versenden, Dosieren.
- Für PE-HD Flaschen vier Verschlussarten (auch mit Spritzverschluss verwendbar). Verschlüsse bitte separat bestellen.
- Volumen: 1000mL
- φ Hals: 19,0mm
- B/T/H: 84,0/66,0/223,5mm
Spezifikation
1 L | |
19 mm | |
HDPE | |
NEIN | |
Quadratisch | |
Enghalsflasche |
Tiefkühlgerät mit natürlichem | |
Lagerung, Verpackung, Dispensieren, Versand | |
Eng | |
Eng | |
222.5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Enghalsflasche, rechteckig, naturfarben > Fassungsvermögen:1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur