Learn More
Kartell™ HDPE-Universaltrichter
Sie sind aus HDPE gefertigt und zeichnen sich daher durch optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit aus. Kartell™ HDPE-Universaltrichter gewährleisten Sicherheit und Genauigkeit beim Befüllen von Flaschen im Labor.
16.90 CHF - 24.28 CHF
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15845587
|
Kartell™
0417100 |
100 ml | 13 mm | 80 mm | 27 mm |
16.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15783179
|
Kartell™
0017200 |
300 ml | 14.7 mm | 110 mm | 38 mm |
20.18 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15793179
|
Kartell™
0017300 |
450 ml | 20 mm | 130 mm | 43 mm |
24.28 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit.Kartell™ HDPE-Allzwecktrichter bieten Sicherheit und Präzision bei der Befüllung von Flaschen im Labor.
- Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten
- Überstand am Rand reduziert mögliches Überlaufen
- Äußere Verrippung beseitigt Gegendruck
- Aufhängung für Lagerung
Spezifikation
HDPE | |
Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten |