Learn More
Kartell™ HDPE-Universaltrichter
Sie sind aus HDPE gefertigt und zeichnen sich daher durch optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit aus. Kartell™ HDPE-Universaltrichter gewährleisten Sicherheit und Genauigkeit beim Befüllen von Flaschen im Labor.
Marke:  Kartell™ 0017300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15793179
  • 24.28 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit.Kartell™ HDPE-Allzwecktrichter bieten Sicherheit und Präzision bei der Befüllung von Flaschen im Labor.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten
  • Überstand am Rand reduziert mögliches Überlaufen
  • Äußere Verrippung beseitigt Gegendruck  
  • Aufhängung für Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
130 mm
20 mm
Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten
450 ml
HDPE
43 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ HDPE-Universaltrichter > Fassungsvermögen:Gehäuse 450mL