Learn More
Kartell™ HDPE-Universaltrichter
Sie sind aus HDPE gefertigt und zeichnen sich daher durch optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit aus. Kartell™ HDPE-Universaltrichter gewährleisten Sicherheit und Genauigkeit beim Befüllen von Flaschen im Labor.
Marke:  Kartell™ 0017200
17.79 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15783179
  • 20.18 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit.Kartell™ HDPE-Allzwecktrichter bieten Sicherheit und Präzision bei der Befüllung von Flaschen im Labor.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten
  • Überstand am Rand reduziert mögliches Überlaufen
  • Äußere Verrippung beseitigt Gegendruck  
  • Aufhängung für Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
110 mm
14.7 mm
Geeignet für eine Vielzahl an Flüssigkeiten
300 ml
HDPE
38 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ HDPE-Universaltrichter > Kapazität: 300 ml