Learn More
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE
Erhöhen Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE. Das Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegenden Glassplittern.
222.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Max. Temperatur (metrisch) | 80 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraschutz |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Zur Verwendung mit | Für Flaschen, Kolben, Messbecher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11716028
|
Cole-Parmer™
09405-30 |
51 bis 102 mm | Poly-Net, engmaschig | Rot |
410.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11706028
|
Cole-Parmer™
09405-25 |
25 bis 51 mm | Poly-Net, engmaschig | Gelb |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11786038
|
Cole-Parmer™
09405-40 |
152 bis 203 mm | Poly-Net, engmaschig | Braun |
520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11726028
|
Cole-Parmer™
09405-35 |
102 bis 152 mm | Poly-Net, engmaschig | Grün |
455.52 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11796018
|
Cole-Parmer™
09405-21 |
16 bis 25 mm | Poly-Net, engmaschig | Blau |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11706048
|
Cole-Parmer™
09405-55 |
64 bis 76 mm | Schweres Poly-Netz | Grün |
294.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11796038
|
Cole-Parmer™
09405-50 |
32 bis 41 mm | Schweres Poly-Netz | Gelb |
258.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE.Das Poly-NetTM Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegendem Glas.
Die Größen mit Durchmessern von 1/4" bis 5/8" eignen sich für kleinere Arbeitsmittel (Thermometer, Pipetten, Elektroden, Schläuche, Spritzen und kleine Flaschen). Die Größen mit Durchmessern von 1" bis 10" sind für Flaschen, Kolben, Becher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen geeignet. Das schwere Poly-Netz ist robuster als ein engmaschiges Poly-Netz und bietet daher mehr Schutz.- Widerstandsfähiges, belastbares HDPE-Netz
- Erhältlich in Rollen mit je zehn Stück
- Verschiedene Durchmesser, für die verschiedensten Gefäße
- Können problemlos auf Länge geschnitten werden
- Höchsttemperatur beträgt 125 °F (51 °C)
Spezifikation
80 °C | |
Je 1 | |
HDPE |
Extraschutz | |
Für Flaschen, Kolben, Messbecher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen |