Learn More
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE
Erhöhen Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE. Das Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegenden Glassplittern.
Marke:  Cole-Parmer™ 09405-25
210.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24213" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706028
  • 222.00 CHF / 1 Stück
Chromatographie Monatliche Promotion
Aktionscode 24213 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE.Das Poly-NetTM Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegendem Glas.
Die Größen mit Durchmessern von 1/4" bis 5/8" eignen sich für kleinere Arbeitsmittel (Thermometer, Pipetten, Elektroden, Schläuche, Spritzen und kleine Flaschen). Die Größen mit Durchmessern von 1" bis 10" sind für Flaschen, Kolben, Becher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen geeignet. Das schwere Poly-Netz ist robuster als ein engmaschiges Poly-Netz und bietet daher mehr Schutz.
  • Widerstandsfähiges, belastbares HDPE-Netz
  • Erhältlich in Rollen mit je zehn Stück
  • Verschiedene Durchmesser, für die verschiedensten Gefäße
  • Können problemlos auf Länge geschnitten werden
  • Höchsttemperatur beträgt 125 °F (51 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
80 °C
0440-GELB
Poly-Net, engmaschig
50 m
25 bis 51 mm
Extraschutz
Je 1
Für Flaschen, Kolben, Messbecher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE > Modell:Gehäuse 0440-YELLOW