Learn More
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE
Erhöhen Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE. Das Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegenden Glassplittern.
Marke:  Cole-Parmer™ 09405-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706048
  • 294.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer aller Arten von Glasgeräten mit einem Schutznetz aus HDPE.Das Poly-NetTM Schutznetz aus HDPE passt sich gut an Laborglaswaren an, reduziert Bruchschäden und schützt vor umherfliegendem Glas.
Die Größen mit Durchmessern von 1/4" bis 5/8" eignen sich für kleinere Arbeitsmittel (Thermometer, Pipetten, Elektroden, Schläuche, Spritzen und kleine Flaschen). Die Größen mit Durchmessern von 1" bis 10" sind für Flaschen, Kolben, Becher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen geeignet. Das schwere Poly-Netz ist robuster als ein engmaschiges Poly-Netz und bietet daher mehr Schutz.
  • Widerstandsfähiges, belastbares HDPE-Netz
  • Erhältlich in Rollen mit je zehn Stück
  • Verschiedene Durchmesser, für die verschiedensten Gefäße
  • Können problemlos auf Länge geschnitten werden
  • Höchsttemperatur beträgt 125 °F (51 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Grün
80 °C
0413-GREEN
Schweres Poly-Netz
25 m
64 bis 76 mm
Extraschutz
Je 1
Für Flaschen, Kolben, Messbecher, Trichter, Exsikkatoren und Säulen
HDPE
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Schutznetz aus HDPE > Modell:Gehäuse 0413-GREEN